Print…
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Manganese dinitrate, Manganous nitrate
33340.36 33340.A3
33340.36EA 67 EUR
33340.36 33340.A3
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) em solução aquosa
Manganese(II) nitrate
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Fórmula: Mn(NO₃)₂
Peso Molecular: 178,95
Ponto de Fusão: 37
Densidade: 1.5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011112
Número CAS: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8 II
Merck Index: 12,05773