Print…
Cobalt(II) oxalate dihydrate, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cobalt(II) oxalate dihydrate
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
87758.06EA 34.8 EUR
87758.06 87758.14 87758.22 87758.36
Cobalt(II) oxalate dihydrate, grade reagente
Cobalt(II) oxalate dihydrate
CAS No.: 5965-38-8 Molecular Formula: CoC2O4.2H2O Formula Weight: 182.98 (146.95anhy) Physical Form: Powder Density: 3.021 Odour: Odourless Merck Reference: 14,2445 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Fórmula: C₂CoO₄·2H₂O
Peso Molecular: 182.98 g/mol (146.95 anhy)
Ponto de Fusão: 229…231 °C (decomposição)
Densidade: 3.021
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03414148
Número CAS: 5965-38-8
EINECS: 212-409-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2445