Print…
3-Iodochromone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H34295.MD H34295.03
H34295.MDEA 120 EUR
H34295.MD H34295.03
3-Iodochromone ≥97%
3-Iodochromone
Fórmula: C₉H₅IO₂
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475514
Número CAS: 122775-34-2