Print…
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 97.9 EUR
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Fórmula: C₁₀H₈O₄
Ponto de Fusão: 200…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006872
Número CAS: 92-61-5
EINECS: 202-171-9
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %