2-Phenylisobutyric acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
32884.09
32884.04
32884.09EA
502
EUR
32884.09
32884.04
2-Phenylisobutyric acid
2-Phenylisobutyric acid
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 146,5 °C Ponto de Fusão: 80…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014332 Número CAS: 826-55-1 EINECS: 212-556-3 |