N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11969.03
A11969.06
A11969.03EA
31.2
EUR
A11969.03
A11969.06
N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
N-(Cyanoacetyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 15029-32-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 135525
MDL No.: MFCD00023353
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 85…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023353 Número CAS: 15029-32-0 EINECS: 239-112-1 |