Print…
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0555-1G E0555-5G
TCIAE0555-1GEA 36 EUR
TCIAE0555-1G TCIAE0555-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Fórmula: C₈H₁₃N
Ponto de Inflamação: 71°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005222
Número CAS: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&vid=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %