Print…
Nickel(II) hydroxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283622-1KG 283622-250G
SIAL283622-1KGEA 319 EUR
SIAL283622-1KG SIAL283622-250G
Nickel(II) hydroxide, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) hydroxide
Fórmula: H₂NiO₂
Número MDL : MFCD00011140
Número CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5