Nickel(II) hydroxide (61% Ni)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12517.30
12517.A1
12517.30EA
86.6
EUR
12517.30
12517.A1
Nickel(II) hydroxide (61% Ni)
Nickel(II) hydroxide
CAS No.: 12054-48-7
Molecular Formula: H2NiO2
Formula Weight: 92.70
Physical Form: Powder
Density: 4.1
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 230° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011140
Fórmula:
H₂NiO₂ Peso Molecular: 92.71 g/mol Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Densidade: 4.1 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011140 Número CAS: 12054-48-7 EINECS: 235-008-5 ADR: 9 III |