Print…
5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione (dimethadione) ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D0003-25G D0003-5G
TCIAD0003-25GEA 150 EUR
TCIAD0003-25G TCIAD0003-5G
5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione (dimethadione) ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione (dimethadione)
Fórmula: C₅H₇NO₃
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD00005379
Número CAS: 695-53-4
EINECS: 211-781-4
Merck Index: 14,03213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d8ca9c4bb21ba49f291b4fb8db2a3eeb4ed7cd&vid=f9d8ca9c4bb21ba49f291b4fb8db2a3eeb4ed7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency