Print…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) agente protetor de hidroxila
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
D1612-25G D1612-5G
TCIAD1612-25GEA 75 EUR
TCIAD1612-25G TCIAD1612-5G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação) agente protetor de hidroxila
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fórmula: C₂₁H₁₉ClO₂
Número MDL : MFCD00008409
Número CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cdadcea0ae0eb17deb1f3c4972ff06a82b49d88&vid=ae6b8c39712beb037b8b2ba7c34e0aff70bfd5bc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C