Print…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1469-25ML T1469-5ML
TCIAT1469-25MLEA 206 EUR
TCIAT1469-25ML TCIAT1469-5ML
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (por GC)
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Fórmula: C₇H₁₄OSi
Ponto de ebulição: 55°C
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009852
Número CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&vid=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %