Print…
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil
D1619-25G D1619-5G
TCIAD1619-25GEA 95 EUR
TCIAD1619-25G TCIAD1619-5G
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Fórmula: C₆H₇ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00038066
Número CAS: 6972-27-6
EINECS: 230-205-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b75ba6ab9a44faddc17de4ac2f41344d87fc844&vid=4b75ba6ab9a44faddc17de4ac2f41344d87fc844&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency