Print…
Ethoxyquin ≥90.0% (por GC) antioxidante para borracha
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
E0237-25G E0237-500G
TCIAE0237-25GEA 16 EUR
TCIAE0237-25G TCIAE0237-500G
Ethoxyquin ≥90.0% (por GC) antioxidante para borracha
Ethoxyquin
Fórmula: C₁₄H₁₉NO
Ponto de ebulição: 161°C
Ponto de Inflamação: 137°C
Número MDL : MFCD00023883
Número CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32554e36573c41eee11d0f7519387244212ffc2c&vid=40ff4432325e2676b7284f041686e08721eada08&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 90.0 %