Print…
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97.0% (por análise titulométrica) substrato para fosfatase
Fornecedor: TCI
Atenção
N0452-1G N0452-25G N0452-5G
TCIAN0452-1GEA 18 EUR
TCIAN0452-1G TCIAN0452-25G TCIAN0452-5G
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97.0% (por análise titulométrica) substrato para fosfatase
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00041008
Número CAS: 81012-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beeb3cdd5f18918e63907a555273df9871e48e5e&vid=c19caf412fccca6682bda63d9c526cb07e3f6869&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water 5.3 to 8.3 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test