Print…
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2646-25G D2646-5G
TCIAD2646-25GEA 83 EUR
TCIAD2646-25G TCIAD2646-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂
Número MDL : MFCD00191998
Número CAS: 37942-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&vid=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C