Print…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) ≥98.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
T2653-25G T2653-5G
TCIAT2653-25GEA 59 EUR
TCIAT2653-25G TCIAT2653-5G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) ≥98.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Fórmula: C₁₉H₄₁NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036910
Número CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71ca512f855e1dbdab256cccf2f4f297a7ed7d0&vid=36d081c3ef872261d939feda41f9c3bd1065063c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test