Print…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
D3860-25G D3860-5G
TCIAD3860-25GEA 88 EUR
TCIAD3860-25G TCIAD3860-5G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12) ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para pesquisa bioquímica
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fórmula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso Molecular: 335.55 g/mol
Ponto de Fusão: 244°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036909
Número CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a415c2bb523885afb2ada57d89e8389718c7af&vid=271893afe4c3dd0a828b111d88f6210a5de0062e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test