Print…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12) ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
D2332-25G D2332-250G
TCIAD2332-25GEA 74 EUR
TCIAD2332-25G TCIAD2332-250G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12) ≥98.0% (por base de azoto total)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Fórmula: C₁₇H₃₇NO₃S
Peso Molecular: 335.55 g/mol
Ponto de Fusão: 244°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036909
Número CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&vid=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency