Print…
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para desidrohalogenação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
B1018-1G B1018-25G B1018-5G
TCIAB1018-1GEA 20 EUR
TCIAB1018-1G TCIAB1018-25G TCIAB1018-5G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para desidrohalogenação
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00003920
Número CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03388
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a9eb357d98d8145692826dca19c860b04cc271&vid=defb8e50bb3f1ff0c2f247815e35b0d47798ef1d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency