Print…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
P0881-25ML P0881-500ML P0881-100ML
TCIAP0881-25MLEA 19 EUR
TCIAP0881-25ML TCIAP0881-500ML TCIAP0881-100ML
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine ≥99.0% (por GC)
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Fórmula: C₉H₂₃N₃
Peso Molecular: 173.30 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Fusão: –20°C
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00014876
Número CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d66f35f2a1de03064e377294515ddeb952a24&vid=032d66f35f2a1de03064e377294515ddeb952a24&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %