Print…
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0230-25G H0230-500G
TCIAH0230-25GEA 17 EUR
TCIAH0230-25G TCIAH0230-500G
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00004545
Número CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&vid=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %