Print…
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0775-25G F0775-5G
TCIAF0775-25GEA 185 EUR
TCIAF0775-25G TCIAF0775-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 158°C
Número MDL : MFCD01863526
Número CAS: 179897-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e36c361d2d745aae54254cdea4616ee020e5de3&vid=8e36c361d2d745aae54254cdea4616ee020e5de3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %