Print…
Isoquinoline-5-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1465-1G A1465-5G
TCIAA1465-1GEA 20 EUR
TCIAA1465-1G TCIAA1465-5G
Isoquinoline-5-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Isoquinoline-5-amine
Fórmula: C₉H₈N₂
Número MDL : MFCD00006907
Número CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2773218604e9f3f48eefab5d46c0939c51320be&vid=d2773218604e9f3f48eefab5d46c0939c51320be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C