Tântalo solução padrão 1.000 mg/l Ta em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86714.180EA
18.34
EUR
86714.180
86714.260
Tântalo solução padrão 1.000 mg/l Ta em 5% ácido nítrico com ácido fluorídrico (max. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Tantalum Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%