Nióbio solução padrão, 1.000 mg/l de Nb em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86694.180EA
33.5
EUR
86694.180
86694.260
Nióbio solução padrão, 1.000 mg/l de Nb em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Niobium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%