Germânio solução padrão 1.000 mg /l Ge em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86680.180EA
40.5
EUR
86680.180
86680.260
Germânio solução padrão 1.000 mg /l Ge em 5% de ácido nítrico com ácido fluorídrico (máx. 1%) AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Germanium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%