Ruténio solução padrão 1.000 mg/l Ru em 5% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86705.180EA
99.3
EUR
86705.180
86705.260
Ruténio solução padrão 1.000 mg/l Ru em 5% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Ruthenium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%