Print…
Ródio solução padrão 1.000 mg/l Rh em 5% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86704.180EA 365 EUR
86704.180 86704.260
Ródio solução padrão 1.000 mg/l Rh em 5% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Rhodium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%