Print…
Paládio solução padrão, 1.000 mg/l Pd em 5% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86700.180EA 148 EUR
86700.180 86700.260
Paládio solução padrão, 1.000 mg/l Pd em 5% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Palladium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%