Print…
Bismuto solução padrão 1.000 mg/l em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86666.180EA 23.5 EUR
86666.180 86666.260
Bismuto solução padrão 1.000 mg/l em 10% ácido nítrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Bismuth Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%