Print…
Berílio solução padrão, 1.000 mg/l Be em 2% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86665.180EA 70.7 EUR
86665.180 86665.260
Berílio solução padrão, 1.000 mg/l Be em 2% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Beryllium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%