Print…
1-Aza-12-crown-4 (1,4,7-trioxa-10-azacyclododecane) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1552-1G A1552-250MG
TCIAA1552-1GEA 219 EUR
TCIAA1552-1G TCIAA1552-250MG
1-Aza-12-crown-4 (1,4,7-trioxa-10-azacyclododecane) ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Aza-12-crown-4 (1,4,7-trioxa-10-azacyclododecane)
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD00134269
Número CAS: 41775-76-2
EINECS: 255-549-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&vid=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 59.0 deg-C