Print…
Bis(2-ethylhexyl)phosphate ≥95.0% (por análise titulométrica) para extração de metais raros
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
P0811-25ML P0811-500ML
TCIAP0811-25MLEA 17 EUR
TCIAP0811-25ML TCIAP0811-500ML
Bis(2-ethylhexyl)phosphate ≥95.0% (por análise titulométrica) para extração de metais raros
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Fórmula: C₁₆H₃₅O₄P
Peso Molecular: 322.43 g/mol
Ponto de Fusão: –50°C
Ponto de Inflamação: 196°C
Número MDL : MFCD00009492
Número CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d72f139b09afa5f0f3ce2e0a74387fe998e106c&vid=0c5ac6429daab9153bdb02e6bdbd69fdd87d2d5f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9730 to 0.9830
Refractive index n20/D 1.4420 to 1.4440