Print…
Tetraidrofurano ≥99.0% (por GC) estabilizado para determinação de monômero de cloreto de vinila
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
T0856-500ML T0856-25ML
TCIAT0856-500MLEA 55 EUR
TCIAT0856-500ML TCIAT0856-25ML
Tetraidrofurano ≥99.0% (por GC) estabilizado para determinação de monômero de cloreto de vinila
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: –108°C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –15°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33143530b40f059bfbec1a80aba284763ef4075e&vid=3bafc9d995258d43d311d2a51386d579d2ef7ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for VCM-analysis to pass test
Peroxide max. 0.005 %