Print…
Tetraidrofurano ≥99.5% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
T0104-500ML T0104-25ML
TCIAT0104-500MLEA 26 EUR
TCIAT0104-500ML TCIAT0104-25ML
Tetraidrofurano ≥99.5% (por GC) estabilizado
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: –108°C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –15°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=569692eb71092b087c49e3c28c49ec6418c6bc69&vid=569692eb71092b087c49e3c28c49ec6418c6bc69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Water max. 0.05 %
Peroxide max. 0.005% (as H2O2)