Print…
Divinylbenzene (mixture of isomers) >50.0% (por GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DVB, Divinylbenzene
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
D0958-25ML D0958-500ML
TCIAD0958-25MLEA 16 EUR
TCIAD0958-25ML TCIAD0958-500ML
Divinylbenzene (mixture of isomers) >50.0% (por GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) estabilizada
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01778656
Número CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 % (total of isomers)