Print…
Methacrolein ≥90.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0078-25ML M0078-500ML M0078-100ML
TCIAM0078-25MLEA 54 EUR
TCIAM0078-25ML TCIAM0078-500ML TCIAM0078-100ML
Methacrolein ≥90.0% (por GC) estabilizado
Methacrolein
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 68°C
Ponto de Fusão: -81°C
Ponto de Inflamação: -15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006974
Número CAS: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&vid=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %