Print…
Sodium cyanotrihydroborate ≥95.0% (por análise titulométrica) agente redutor
Fornecedor: TCI
Perigo
S0396-25G S0396-250G S0396-5G
TCIAS0396-25GEA 125 EUR
TCIAS0396-25G TCIAS0396-250G TCIAS0396-5G
Sodium cyanotrihydroborate ≥95.0% (por análise titulométrica) agente redutor
Sodium cyanotrihydroborate
Fórmula: CH₃BNNa
Ponto de Fusão: 241…243 °C
Densidade: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003516
Número CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,08606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706ed4b30201b209b630cc5900dc820e8fa6df34&vid=87c7bb161cd80c16bb8b7df85f3ffee472087203&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %