Print…
Hidreto de alumínio e lítio ≥95.0% (por análise titulométrica), pó
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
L0203-100G L0203-25G
TCIAL0203-100GEA 343 EUR
TCIAL0203-100G TCIAL0203-25G
Hidreto de alumínio e lítio ≥95.0% (por análise titulométrica), pó
Hidreto de alumínio e lítio
Fórmula: H₄AlLi
Peso Molecular: 37.95 g/mol
Ponto de Fusão: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011075
Número CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,00350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a945054b120dca8fb1e462142738dfd3cb4756&vid=0b5ca11fda240b7fc6b40704c07c0f75b6a32d58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 95.0 %