Print…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1313-10ML D1313-25ML D1313-250ML
TCIAD1313-10MLEA 24 EUR
TCIAD1313-10ML TCIAD1313-25ML TCIAD1313-250ML
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (por GC)
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 108°C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 98°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005554
Número CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e44ff326e1d9c3f54bd11dcfff5fd87502d242&vid=79e44ff326e1d9c3f54bd11dcfff5fd87502d242&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %