Print…
2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3491-1G B3491-5G
TCIAB3491-1GEA 35 EUR
TCIAB3491-1G TCIAB3491-5G
2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Número MDL : MFCD04115419
Número CAS: 149806-06-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C