Print…
Saccharin ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B0004-500G B0004-25G
TCIAB0004-500GEA 85 EUR
TCIAB0004-500G TCIAB0004-25G
Saccharin ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Saccharin
Fórmula: C₇H₅NO₃S
Número MDL : MFCD00005866
Número CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Merck Index: 14,08311
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2ba26305cb16073ba88ab7c5af69ea59904449d&vid=d2ba26305cb16073ba88ab7c5af69ea59904449d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 226.0 to 233.0 deg-C