Print…
2-Furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
F0081-25G F0081-500G
TCIAF0081-25GEA 16 EUR
TCIAF0081-25G TCIAF0081-500G
2-Furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Número MDL : MFCD00003238
Número CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Merck Index: 14,04307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1d79bb506cb52aabd95c87f7e8b3413f444062&vid=bf1d79bb506cb52aabd95c87f7e8b3413f444062&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency