1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T2741-25G
T2741-5G
TCIAT2741-25GEA
247
EUR
TCIAT2741-25G
TCIAT2741-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fórmula:
C₁₁H₁₃F₃N₂ |
Número MDL :
MFCD00040765 Número CAS: 30459-17-7 EINECS: 250-210-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 92.0 deg-C |