Print…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
F0549-1G F0549-5G
TCIAF0549-1GEA 18 EUR
TCIAF0549-1G TCIAF0549-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093666
Número CAS: 4347-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&vid=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %