Print…
4-(Methylthio)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1458-1G M1458-5G
TCIAM1458-1GEA 22 EUR
TCIAM1458-1G TCIAM1458-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂S
Ponto de Fusão: 213°C
Número MDL : MFCD00093410
Número CAS: 98546-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&vid=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %