Print…
Tetrabutylammonium fluoride ∼1 mol/L em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
T1338-100ML T1338-25ML T1338-500ML
TCIAT1338-100MLEA 61 EUR
TCIAT1338-100ML TCIAT1338-25ML TCIAT1338-500ML
Tetrabutylammonium fluoride ∼1 mol/L em THF
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula: C₁₆H₃₆FN
Ponto de Inflamação: -17°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e372eed26b80831c6e6740c7e3ea12856bd7382&vid=1eb0eb42c4d48aa9bdcb1e2ebcb684fda2d180fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 1.0 to 1.1 mol/L
Water max. 10.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 5.0 %