Print…
α-Phenylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
B0586-25G B0586-500G B0586-100G
TCIAB0586-25GEA 23 EUR
TCIAB0586-25G TCIAB0586-500G TCIAB0586-100G
α-Phenylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
α-Phenylbenzyl bromide
Fórmula: (C₆H₅)₂CHBr
Peso Molecular: 247.13 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000134
Número CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e124caba041ac5c17d459b32acac1923c0a659f&vid=51c6e103d24bd8b35d5129ef03451acc61258b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %