Print…
4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
Estabilização: Stabilised with amylene
M0676-25ML M0676-100ML
TCIAM0676-25MLEA 83 EUR
TCIAM0676-25ML TCIAM0676-100ML
4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação) estabilizada
4-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 109°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000915
Número CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&vid=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %